Tisk…
Dimethyl-3-oxoglutarate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
115700250 115701000 115705000
ACRO115700250EA 1340 CZK
ACRO115700250 ACRO115701000 ACRO115705000
Dimethyl-3-oxoglutarate 97%
Dimethyl-3-oxoglutarate
Vzorec: C₇H₁₀O₅
Bod varu: 237…241 °C (760 mmHg)
Bod tání: 16…17 °C
Hustota: 1,18 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008462
CAS číslo: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Visual transition interval pH 9.0 (blue)