Tisk…
3,4-Dihydro-2H-pyran 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
114781000 114785000
ACRO114781000EA 1020 CZK
ACRO114781000 ACRO114785000
3,4-Dihydro-2H-pyran 99%
3,4-Dihydro-2H-pyran
Vzorec: C₅H₈O
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,92 g/cm³
Bod vzplanutí: –9 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006558
CAS číslo: 110-87-2
EINECS: 203-810-4
UN: 2376
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %