Tisk…
Diethyl acetamidomalonate 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
113931000 113935000 113930250
ACRO113931000EA 1620 CZK
ACRO113931000 ACRO113935000 ACRO113930250
Diethyl acetamidomalonate 99+%
Diethyl acetamidomalonate
Vzorec: C₉H₁₅NO₅
MW: 217,22 g/mol
Bod varu: 185 °C (20 mmHg)
Bod tání: 94…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009146
CAS číslo: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %
BSC Certification Passes