Dibenzyl phosphonate 90+%, Technical Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Dibenzyl phosphite
112660250
112660050
112661000
ACRO112660250EA
2690
CZK
ACRO112660250
ACRO112660050
ACRO112661000
Dibenzyl phosphonate 90+%, Technical Grade
Dibenzyl phosphonate
Vzorec:
C₁₄H₁₅O₃P MW: 262.25 Bod varu: 110…120 °C (.1 mmHg) Hustota: 1.18 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004774 CAS číslo: 17176-77-1 EINECS: 241-226-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5520 to 1.5550 (20°C, 589 nm) |
NMR | ≥90.0 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.05 |
pH | 5.5 to 8.0 (5 % in water) |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |