Tisk…

Diallylamine 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

112040010 112042500
ACRO112040010EA 5040 CZK
ACRO112040010 ACRO112042500
Diallylamine 97%
Diallylamine
Vzorec: C₆H₁₁N
Bod tání: –88 °C
Hustota: 0,789 g/cm³
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008642
CAS číslo: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN: 2359
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4415 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR