Tisk…
Cystamine dihydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
111770250 111771000 111775000
ACRO111770250EA 1510 CZK
ACRO111770250 ACRO111771000 ACRO111775000
Cystamine dihydrochloride 97%
Cystamine dihydrochloride
Vzorec: C₄H₁₂N₂S₂·2HCl
Bod tání: 220 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012905
CAS číslo: 56-17-7
EINECS: 200-260-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
Additional info oxalic acid: < 0.05%