Tisk…
1-(2-Chloroethyl)piperidinium chloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
109211000 109215000
ACRO109211000EA 1270 CZK
ACRO109211000 ACRO109215000
1-(2-Chloroethyl)piperidinium chloride 98%
1-(2-Chloroethyl)piperidinium chloride
Vzorec: C₇H₁₅Cl₂N
Bod tání: 228…234 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012837
CAS číslo: 2008-75-5
EINECS: 217-920-5
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 234 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 3 hrs)
Additional info total chloride: 38.0 to 39.0 % w/w
Titration with HClO4 ≥97.5 %