Tisk…
3-Sulpholene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
107611000 107610025 107615000
ACRO107611000EA 824 CZK
ACRO107611000 ACRO107610025 ACRO107615000
3-Sulpholene 98%
3-Sulpholene
Vzorec: C₄H₆O₂S
Bod tání: 63…66 °C
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005481
CAS číslo: 77-79-2
EINECS: 201-059-7
UN: 3335
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Adhering powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥97.5 %