Tisk…
Aminoacetaldehyde diethyl acetal 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2-Diethoxyethanamine, 2-Aminoacetaldehyde diethylacetal
103070050 103070500 103072500
ACRO103070050EA 655 CZK
ACRO103070050 ACRO103070500 ACRO103072500
Aminoacetaldehyde diethyl acetal 99%
Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Vzorec: C₆H₁₅NO₂
Bod varu: 162…163 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,916 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008136
CAS číslo: 645-36-3
EINECS: 211-439-4
UN: 2733
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %