Tisk…
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
102941000 102945000 102940025
ACRO102941000EA 1120 CZK
ACRO102941000 ACRO102945000 ACRO102940025
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether 99+%
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Bod varu: 154 °C (760 mmHg)
Bod tání: –100 °C
Hustota: 0,962 g/cm³
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005143
CAS číslo: 106-92-3
EINECS: 203-442-4
UN: 2219
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %