Tisk…
3-Chlorpropen 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
Stabilization: Stabilised with propylene oxide
102910010 102910025 102911000
ACRO102910010EA 2200 CZK
ACRO102910010 ACRO102910025 ACRO102911000
3-Chlorpropen 98% stabilizovaný
3-Chlorpropen
Vzorec: C₃H₅Cl
MW: 76,53 g/mol
Bod varu: 44…46 °C (760 mmHg)
Bod tání: –136 °C
Hustota: 0,939 g/cm³
Bod vzplanutí: –29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000984
CAS číslo: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3,I
Merck Index: 13,00286
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4135 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 to 0.09 % propylene oxide