Tisk…
Acetylenedicarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
102520250 102521000
ACRO102520250EA 4890 CZK
ACRO102520250 ACRO102521000
Acetylenedicarboxylic acid 98%
Acetylenedicarboxylic acid
Vzorec: C₄H₂O₄
Bod vzplanutí: 131 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004362
CAS číslo: 142-45-0
EINECS: 205-536-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %