Tisk…
Peroxid barnatý
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
1.01740.1000 1.01740.9050
1.01740.1000EA 0 CZK
1.01740.1000 1.01740.9050
Peroxid barnatý
Peroxid barnatý
Vzorec: BaO₂
Bod tání: 450 °C
Hustota: 4,96 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003454
CAS číslo: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 12,01018