Tisk…
Peroxid barnatý, anhydrous ≥84%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
14008.30 14008.A1
14008.30EA 1610 CZK
14008.30 14008.A1
Peroxid barnatý, anhydrous ≥84%, technická kvalita
Peroxid barnatý
Purity: 84% min CAS No.: 1304-29-6 Molecular Formula: BaO2 Formula Weight: 169.34 Physical Form: Powder Density: 4.96 Appearance: Tan Melting Point: 450° dec. Solubility: Insoluble in water Merck Reference: 14,989 UN No.: 1449 MDL No.: MFCD00003454
Vzorec: BaO₂
Hustota: 4,96
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003454
CAS číslo: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,989