Tisk…
Peroxid barnatý 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
350410250 350415000 350410025
ACRO350410250EA 923 CZK
ACRO350410250 ACRO350415000 ACRO350410025
Peroxid barnatý 95%
Peroxid barnatý
Vzorec: BaO₂
Bod tání: 450 °C
Hustota: 4,96 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003454
CAS číslo: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,01018
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Powder
Titration Iodometric ≥94 %