Tisk…
Dusičnan strontnatý ≥99.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12232.14 12232.30 12232.A1
12232.14EA 1360 CZK
12232.14 12232.30 12232.A1
Dusičnan strontnatý ≥99.0% ACS
Dusičnan strontnatý
Purity: 99.0% min CAS No.: 10042-76-9 Molecular Formula: N2O6Sr Formula Weight: 211.63 Physical Form: Crystalline Density: 2.990 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 570° Merck Reference: 14,8845 UN No.: 1507 MDL No.: MFCD00011248
Vzorec: Sr(NO₃)₂
Bod varu: 645 °C (1013 hPa)
Bod tání: 570 °C
Hustota: 2,990
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011248
CAS číslo: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,8845