Tisk…
Dusičnan barnatý 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11305.36 A11305.0E
A11305.36EA 1070 CZK
A11305.36 A11305.0E
Dusičnan barnatý 99
Dusičnan barnatý
Purity: 99% CAS No.: 10022-31-8 Molecular Formula: BaN2O6 Formula Weight: 261.35 Melting Point: 592° dec. Merck Reference: 14,983 MDL No.: MFCD00003442
Vzorec: Ba(NO₃)₂
MW: 261.34
Bod tání: 592 °C (rozkl.)
Hustota: 3.24
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003442
CAS číslo: 10022-31-8
EINECS: 233-020-5
UN: 1446
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,00986