Dusičnan barnatý ≥99.95% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
30481.14
30481.22
30481.14EA
1670
CZK
30481.14
30481.22
Dusičnan barnatý ≥99.95% (metals basis)
Dusičnan barnatý
Purity: 99.95%
CAS No.: 10022-31-8
Molecular Formula: Ba(NO3)2
Formula Weight: 261.35
Physical Form: Crystalline
Density: 3.24
Melting Point: 592° dec.
Merck Reference: 14,983
UN No.: 1446
MDL No.: MFCD00003442
Vzorec:
Ba(NO₃)₂ Hustota: 3,24 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003442 CAS číslo: 10022-31-8 EINECS: 233-020-5 UN: 1446 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,983 |