Dusičnan barnatý 99+% analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
203155000
203150025
ACRO203155000EA
1820
CZK
ACRO203155000
ACRO203150025
Dusičnan barnatý 99+% analysis_for
Dusičnan barnatý
Vzorec:
Ba(NO₃)₂ MW: 261.34 Bod tání: 592 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003442 CAS číslo: 10022-31-8 EINECS: 233-020-5 UN: 1446 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,00986 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
pH | 5 to 8 (5 % at 20°C) |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Strontium (Sr) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |