Tisk…
Strontium chloride, anhydrous 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
369740050 369740250
ACRO369740050EA 3650 CZK
ACRO369740050 ACRO369740250
Strontium chloride, anhydrous 99.99% (trace metals basis)
Strontium chloride
Vzorec: Cl₂Sr
Bod varu: 1250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 873 °C
Hustota: 1,96 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011249
CAS číslo: 10476-85-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 12,09000
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Assay 54.4 to 55.9 % (Sr)
Total trace metal impurities ≤0.01 %