Tisk…
Chlorid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
449164-10G 449164-50G
SIAL449164-10GEA 2880 CZK
SIAL449164-10G SIAL449164-50G
Chlorid hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
MW: 95.21
Bod varu: 1412
Bod tání: 715
Hustota: 2.32
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684