Tisk…
Chlorid hořečnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14733.0100 8.14733.0500
8.14733.0100EA 822 CZK
8.14733.0100 8.14733.0500
Chlorid hořečnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
MW: 95.21
Bod varu: 1412
Bod tání: 715
Hustota: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 542 g/l (20 °C)
Melting Point 712 °C
Molar Mass 95.22 g/mol
Boiling Point 1412 °C (1013 hPa)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH =7 (50 g/l, H2O, 20 °C)