Tisk…
Chlorid hořečnatý, anhydrous 98, high_purity
Dodavatel: VWR Chemicals
J364-100GEA 4720 CZK
J364-100G J364-1KG J364-500G
Chlorid hořečnatý, anhydrous 98, high_purity
Chlorid hořečnatý
Vzorec: MgCl₂
MW: 95.21
Bod varu: 1412
Bod tání: 715
Hustota: 2.32 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Insolubles <0.2%
Moisture (KF) <2 %
Purity >98%