Chlorid hořečnatý, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Ampuled under argon
42843.06
42843.14
42843.22
42843.06EA
2110
CZK
42843.06
42843.14
42843.22
Chlorid hořečnatý, ultra dry ≥99.9% (metals basis)
Chlorid hořečnatý
Purity: 99.9%
CAS No.: 7786-30-3
Molecular Formula: Cl2Mg
Formula Weight: 95.22
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.32
Appearance: White to yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 714°
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00011106
Vzorec:
MgCl₂ Bod varu: 1412 °C (1013 hPa) Bod tání: 714 °C Hustota: 2,32 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS číslo: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 14,5662 |