Tisk…
Chlorid hořečnatý, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Ampuled under argon
35709.09 35709.30
35709.09EA 4810 CZK
35709.09 35709.30
Chlorid hořečnatý, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Chlorid hořečnatý
Purity: 99.99% CAS No.: 7786-30-3 Molecular Formula: Cl2Mg Formula Weight: 95.22 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.32 Appearance: White to yellow Odour: Odourless Melting Point: 714° Merck Reference: 14,5662 MDL No.: MFCD00011106
Vzorec: MgCl₂
MW: 95.21
Bod varu: 1412
Bod tání: 714 °C
Hustota: 2.32
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011106
CAS číslo: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 14,5662