Tisk…
Chlorid vápenatý ≥94%, granules, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, purified
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
22328.262EA 2100 CZK
22328.262 22328.364
Chlorid vápenatý ≥94%, granules, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, purified
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 772 °C
Hustota: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 94 %