Chlorid vápenatý, dry ≥90%, granules 2-6 mm, purified
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
Synonyms:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
22316.261EA
3210
CZK
22316.261
22316.363
22316.460
Chlorid vápenatý, dry ≥90%, granules 2-6 mm, purified
Chlorid vápenatý
Vzorec:
CaCl₂ Bod varu: 1600 °C (1013 hPa) Bod tání: 772 °C Hustota: 2,174 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS číslo: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 90 % |