Tisk…
Chlorid vápenatý 90-98, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
22313.294EA 2830 CZK
22313.294 22313.363 22313.460
Chlorid vápenatý 90-98, TECHNICAL
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
MW: 110.98
Bod varu: 1600
Bod tání: 772
Hustota: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 90 - 98 %