Tisk…
Chlorid vápenatý, anhydrous, granulated 2-6 mm, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02391.1000 1.02391.5000
1.02391.1000EA 7910 CZK
1.02391.1000 1.02391.5000
Chlorid vápenatý, anhydrous, granulated 2-6 mm, Supelco®
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
MW: 110.98
Bod varu: 1600
Bod tání: 772
Hustota: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659