Tisk…
Chlorid vápenatý, anhydrous, granules Reag. Ph. Eur., Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02378.2500 1.02378.0500
1.02378.2500EA 4450 CZK
1.02378.2500 1.02378.0500
Chlorid vápenatý, anhydrous, granules Reag. Ph. Eur., Supelco®
Chlorid vápenatý
Vzorec: CaCl₂
MW: 110.98
Bod varu: 1600
Bod tání: 772
Hustota: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659