Chlorid vápenatý, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02083.0250
1.02083.1000
1.02083.0250EA
12630
CZK
1.02083.0250
1.02083.1000
Chlorid vápenatý, Supelco®
Chlorid vápenatý
Vzorec:
CaCl₂ MW: 110.98 Bod varu: 1600 Bod tání: 772 Hustota: 2.174 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS číslo: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 740 g/l (20 °C) |
Melting Point | 772 °C |
Molar Mass | 110.98 g/mol |
Boiling Point |
|
Density | 2.15 g/cm3 (20 °C) |
pH | 8 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C) |