Chlorid vápenatý, anhydrous 96 ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
Synonyms:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
1B1110-1KGEA
9870
CZK
1B1110-1KG
1B1110-2.5KG
1B1110-500G
Chlorid vápenatý, anhydrous 96 ACS
Chlorid vápenatý
Vzorec:
CaCl₂ MW: 110.98 Bod varu: 1600 Bod tání: 772 Hustota: 2.174 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS číslo: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,01659 |
Výsledky specifikačního testu
Purity | >96% |
Titrable Free Base | ≤0.006 meq/g |