Tisk…
Chlorid vápenatý, (dried basis) 97%, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
L13191.30 L13191.0B L13191.0I
L13191.30EA 961 CZK
L13191.30 L13191.0B L13191.0I
Chlorid vápenatý, (dried basis) 97%, powder
Chlorid vápenatý
Purity: 97% CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Melting Point: 782° Boiling Point: 1600° Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00010903
Vzorec: CaCl₂
MW: 110.98
Bod varu: >1600 °C
Bod tání: 782 °C
Hustota: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010903
CAS číslo: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,1659