Chlorid vápenatý, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Ampuled under argon
44280.09
44280.18
44280.30
44280.09EA
8690
CZK
44280.09
44280.18
44280.30
Chlorid vápenatý, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Chlorid vápenatý
Purity: 99.99%
CAS No.: 10043-52-4
Molecular Formula: CaCl2
Formula Weight: 110.99
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.15
Melting Point: 782°
Boiling Point:
Vzorec:
CaCl₂ Bod varu: >1600 °C Bod tání: 782 °C Hustota: 2,15 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS číslo: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Merck Index: 14,1659 |