Tisk…
Chlorid barnatý, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01716.0050 1.01716.0500
1.01716.0050EA 5570 CZK
1.01716.0050 1.01716.0500
Chlorid barnatý, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Chlorid barnatý
Vzorec: BaCl₂
Bod varu: 1560 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼963 °C
Hustota: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003445
CAS číslo: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00998
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 375 g/l (20 °C)
Melting Point 963 °C
Molar Mass 208.23 g/mol
Bulk Density 1350 kg/m3
Boiling Point 1560 °C
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials