Tisk…
Sodium orthovanadate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
205330500 205332500
ACRO205330500EA 6290 CZK
ACRO205330500 ACRO205332500
Sodium orthovanadate 99%
Sodium orthovanadate
Vzorec: Na₃O₄V
MW: 183.91
Bod tání: 850…866 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003511
CAS číslo: 13721-39-6
EINECS: 237-287-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Assay ≥98.5 % (as Na3VO4)
Aluminium (Al) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤150 ppm
Silicon (Si) ≤200 ppm
Vanadium (V) 26.5 % (typically)