Tisk…

Metavanadičnan sodný, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

72060-100G 72060-25G 72060-500G
SIAL72060-100GEA 2910 CZK
SIAL72060-100G SIAL72060-25G SIAL72060-500G
Metavanadičnan sodný, Sigma-Aldrich®
Metavanadičnan sodný
Vzorec: NaO₃V
Bod tání: 630 °C
Hustota: 5,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011125
CAS číslo: 13718-26-8
EINECS: 237-272-7
UN: 3285
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08849

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR