Tisk…
Lithium metavanadate ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
39358.18 39358.30
39358.18EA 3220 CZK
39358.18 39358.30
Lithium metavanadate ≥99.9% (metals basis)
Lithium metavanadate
Purity: 99.9% CAS No.: 15060-59-0 Molecular Formula: LiVO3 Formula Weight: 105.88 Physical Form: Powder UN No.: 3285 MDL No.: MFCD00053997
Vzorec: LiO₃V
Bod tání: 605 °C
Hustota: 2,74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053997
CAS číslo: 15060-59-0
EINECS: 239-124-7
UN: 3285
ADR: 6.1,III