Orthotelluric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Telluric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
86375-100G
86375-25G
SIAL86375-100GEA
13500
CZK
SIAL86375-100G
SIAL86375-25G
Orthotelluric acid, Sigma-Aldrich®
Orthotelluric acid
Vzorec:
H₆O₆Te MW: 229.64 Bod tání: 136 Hustota: ∼3.068 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011609 CAS číslo: 7803-68-1 EINECS: 232-267-6 UN: 3284 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,09272 |