Tisk…
Sodium telluride 99,9 Metals basis -60 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
41777.04 41777.09
41777.04EA 11470 CZK
41777.04 41777.09
Sodium telluride 99,9 Metals basis -60 mesh
Sodium telluride
Vzorec: Na₂Te
MW: 173.58
Bod tání: 953 °C
Hustota: 2.90
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 12034-41-2
EINECS: 234-806-0
UN: 3134
ADR: 4.3 II