Tisk…
Selenious acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
198870500 198872500 198870010
ACRO198870500EA 2490 CZK
ACRO198870500 ACRO198872500 ACRO198870010
Selenious acid 98%
Selenious acid
Vzorec: H₂O₃Se
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70 °C (rozkl.)
Hustota: 1,998 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011331
CAS číslo: 7783-00-8
EINECS: 231-974-7
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08430
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light pink Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥97.5 %