Tisk…
Seleničitan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5261-10G S5261-100G
SIALS5261-10GEA 2180 CZK
SIALS5261-10G SIALS5261-100G
Seleničitan sodný, Sigma-Aldrich®
Seleničitan sodný
Vzorec: Na₂SeO₃
Bod tání: 710 °C
Hustota: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003489
CAS číslo: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08822