Seleničitan sodný, anhydrous ≥99% (metals basis) typ. ≥ 99.75%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12585.22
12585.36
12585.22EA
2370
CZK
12585.22
12585.36
Seleničitan sodný, anhydrous ≥99% (metals basis) typ. ≥ 99.75%
Seleničitan sodný
Purity: 99% min
CAS No.: 10102-18-8
Molecular Formula: Na2O3Se
Formula Weight: 172.94
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 9
Melting Point:
In glass manufacturing
Vzorec:
Na₂SeO₃ Bod tání: >350 °C Hustota: 3,1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003489 CAS číslo: 10102-18-8 EINECS: 233-267-9 UN: 2630 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,8673 |