Tisk…
Seleničitan sodný Se 44-46%, anhydrous
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
200730250 200731000 200735000
ACRO200730250EA 1590 CZK
ACRO200730250 ACRO200731000 ACRO200735000
Seleničitan sodný Se 44-46%, anhydrous
Seleničitan sodný
Vzorec: Na₂SeO₃
MW: 172.94
Bod tání: 350 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003489
CAS číslo: 10102-18-8
EINECS: 233-267-9
UN: 2630
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,08822
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Assay 44 to 46 % (Se)
Loss on drying ≤0.5 %
Iron (Fe) ≤300 ppm
Lead (Pb) ≤500 ppm