Tisk…
Sodium hexafluoroantimonate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium hexafluoroantimonate(V)
419541000 419540250
ACRO419541000EA 4380 CZK
ACRO419541000 ACRO419540250
Sodium hexafluoroantimonate 98%
Sodium hexafluoroantimonate
Vzorec: F₆NaSb
Hustota: 3,375 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003482
CAS číslo: 16925-25-0
EINECS: 240-989-8
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Assay ≥97.5 %
Melting point 80 to 84 °C
GC ≥97.5 %