Tisk…
Hydrogensíran sodný, anhydrous ∼95,0% (by titrimetric analysis), Purum, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Sodium bisulphate
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
71656-250GEA 744 CZK
71656-250G 71656-1KG 71656-5KG
Hydrogensíran sodný, anhydrous ∼95,0% (by titrimetric analysis), Purum, Fluka™
Hydrogensíran sodný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: HNaO₄S
Bod varu: Decomposes on heating
Bod tání: 315 °C
Hustota: 2,12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003531
CAS číslo: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 93.0 - 102.0 %
Assay of Na₂SO₄ Max. 6 %