Hydrogensíran sodný 92% tech., granular
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
214850010
214850250
214850025
ACRO214850010EA
1810
CZK
ACRO214850010
ACRO214850250
ACRO214850025
Hydrogensíran sodný 92% tech., granular
Hydrogensíran sodný
Vzorec:
HNaO₄S Bod tání: 177…180 °C Hustota: 2,1 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003531 CAS číslo: 7681-38-1 EINECS: 231-665-7 ADR: 8,III Merck Index: 12,08729 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Granules |
Titration with NaOH | ≥90 % (≥37.6 % (equivalent H2SO4)) |
Chloride (Cl) | ≤1000 ppm |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...