Tisk…
Kyselina sírová 95,0 - 100,5% 95,0-100,5 Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
85508.290EA 1710 CZK
85508.290 85508.320 85508.460 85508.440
Kyselina sírová 95,0 - 100,5% 95,0-100,5 Ph. Eur.
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10.38 °C
Hustota: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II
REACH: 01-2119458838-20
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 95.0 - 100.5 %
Appearance Clear viscous liquid
Identification A Passes test
Identification (SO4) Passes test
Appearance of solution Passes test
Cl (Chloride) ≤ 50 ppm
NO3 (Nitrate) Passes test
Fe (Iron) ≤ 25 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Residual solvents Passes test
Residual metal catalysts (skip lot): .
As (Arsenic) ≤ 0.1 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 0.1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 0.1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 0.1 ppm
Ni (Nickel) ≤ 0.1 ppm
Pb (Lead) ≤ 0.1 ppm
V (Vanadium) ≤ 0.1 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test