Kyselina sírová 96% ≥96%, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08131.1000
1.08131.2500
1.08131.1000EA
1250
CZK
1.08131.1000
1.08131.2500
Kyselina sírová 96% ≥96%, Supelco®
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Bod varu: ∼335 °C (1013 hPa) Bod tání: 3 °C Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,08974 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble,(caution ! development of heat) |
Melting Point | -20 °C |
Molar Mass | 98.08 g/mol |
Boiling Point | 335 °C |
Vapor Pressure | 0.0001 hPa (20 °C) |
Density | 1.84 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.3 (49 g/l, H2O, 25 °C) |