Kyselina sírová ≥95%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20685.295EA
845
CZK
20685.295
20685.513
20685.330
20685.360
Kyselina sírová ≥95%, TECHNICAL
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Bod varu: 330 °C (1013 hPa) Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II REACH: 01-2119458838-20 Merck Index: 14,08974 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 95 % |